8.14070
Sebacic acid dinitrile
for synthesis
Sinónimos:
Sebacic acid dinitrile, Decanedinitrile, Decanedioic acid dinitrile, Sebaconitrile
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥94.5% (GC)
formulario
liquid
bp
199-204 °C/20 hPa
mp
7-8 °C
temperatura de transición
flash point >93 °C
densidad
0.91 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C10H16N2/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h1-8H2
Clave InChI
DFJYZCUIKPGCSG-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.913 - 0.914
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 113 °C - closed cup