Acerca de este artículo
vapor pressure
164 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
249 °C
potency
122 mg/kg LD50, oral (rat)
expl. lim.
2-45 % (v/v)
bp
63-64 °C/1013 hPa
mp
-58 °C
transition temp
flash point 1 °C
density
0.79 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C):0.790 - 0.792
Identity (IR):passes test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
14.0 °F - closed cup
flash_point_c
-10 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
57-14-7