Saltar a
8.10298
Benzyltriethylammonium chloride
for synthesis
Sinónimos:
Benzyltriethylammonium chloride, Triethylbenzylammonium chloride, BTEAC, TEBA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
40,40 €
500 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
135,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H5CH2(C2H5)3NCl
Número CAS:
Peso molecular:
227.77
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
200-270-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
99.6%
Form:
powder
40,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
99.6%
form
powder
autoignition temp.
300 °C
potency
2219 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
core: ammonium
pH
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
190-192 °C (decomposition)
transition temp
flash point >275 °C
solubility
630 g/L
bulk density
700 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[N+](CC)(CC)(CC)Cc1ccccc1
InChI
1S/C13H22N.ClH/c1-4-14(5-2,6-3)12-13-10-8-7-9-11-13;/h7-11H,4-6,12H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
HTZCNXWZYVXIMZ-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzyltriethylammonium chloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
527.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 275 °C - closed cup