Saltar a
8.08469
2-Undecanone
for synthesis
Sinónimos:
2-Undecanone, Methyl nonyl ketone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
56,10 €
20 kg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
2820,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3(CH2)8COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
170.29
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
203-937-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98% (GC)
Form:
liquid
56,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
liquid
potency
5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
228 °C/1013 mbar
mp
11-13 °C
transition temp
flash point 96 °C
density
0.83 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C(CCCCCCCCC)C
InChI
1S/C11H22O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(2)12/h3-10H2,1-2H3
InChI key
KYWIYKKSMDLRDC-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.825 - 0.830
Identity (IR): passes test
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
8.18795U130302469
assay
≥98% (GC)
assay
≥95.0% (GC)
assay
99%
assay
≥99.9% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
mp
11-13 °C
mp
3 °C
mp
11-13 °C (lit.)
mp
−87 °C (lit.)
density
0.83 g/cm3 at 20 °C
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
density
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
228 °C/1013 mbar
bp
-
bp
231-232 °C (lit.)
bp
80 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Undecanone
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
192.2 °F - closed cup
flash_point_c
89 °C - closed cup