Saltar a
8.08394
2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol
for synthesis
Sinónimos:
2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Propylidynetris(methanol), 1,1,1-Trimethylolpropane, 1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
59,10 €
1 kg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
101,00 €
2.5 kg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
214,00 €
50 kg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
2990,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3CH2C(CH2OH)3
Número CAS:
Peso molecular:
134.17
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
201-074-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
solid
59,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
<0.1 hPa ( 50 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
375 °C (DIN 51794)
potency
>2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
2-11.8 % (v/v)
pH
6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, External MSDS)
mp
58 °C
transition temp
flash point 179 °C (DIN 51758)
bulk density
700 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCC(CO)(CO)CC
InChI
1S/C6H14O3/c1-2-6(3-7,4-8)5-9/h7-9H,2-5H2,1H3
InChI key
ZJCCRDAZUWHFQH-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 57 °C
Melting range (upper value): ≤ 61 °C
Identity (IR): passes test
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
430269TRIS-RO1.08307
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
assay
99.9% (titration)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
500
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
20-25°C
storage temp.
no temp limit
mp
58 °C
mp
-
mp
167-172 °C (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
form
solid
form
viscous liquid
form
-
form
solid
transition temp
flash point 179 °C (DIN 51758)
transition temp
-
transition temp
-
transition temp
-
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
356.0 °F - Cleveland open cup
flash_point_c
180 °C - Cleveland open cup