8.08315
p-Toluidine
for synthesis
Sinónimos:
4-Aminotoluene, 4-Methylaniline, 4-Aminotoluene, 4-Methylaniline
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
3.9 (vs air)
Nivel de calidad
Análisis
≥99.0% (GC)
formulario
solid
temp. de autoignición
899 °F
potencia
336 mg/kg LD50, oral (Rat)
890 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
6.6 %
bp
200 °C/1,013 hPa
200 °C (lit.)
mp
41-46 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point 87 °C
densidad
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Cc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,8H2,1H3
Clave InChI
RZXMPPFPUUCRFN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Optical, mechanical, and electrical properties of organic nonlinear optical p-Toluidine p-Toluenesulfonate single crystal: This study describes the growth and properties of p-Toluidine p-Toluenesulfonate crystals, focusing on their potential in nonlinear optical applications. (S Sagadevan, P Murugasen, 2014).
- Enhanced Oxidation of p-Toluidine Using Supported Zeolite Nanoparticles: The research explores the oxidation of p-toluidine by hydrogen peroxide with zeolite-supported magnetite, highlighting improvements in reaction efficiency. (KH Alharbi et al., 2023).
- Characterization of physical, thermal, and spectroscopic properties of biofield energy treated p-phenylenediamine and p-toluidine: This study evaluates changes in the properties of p-toluidine due to biofield energy treatment, with implications for industrial applications. (MK Trivedi et al., 2015).
Nota de análisis
Melting range (lower value): ≥ 43 °C
Melting range (upper value): ≤ 46 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)