Documentos clave
8.08279
Sigma-Aldrich
1,4-Diaminobutane
for synthesis
Sinónimos:
1,4-Diaminobutane, Tetramethylenediamine, 1.4-Butanediamine
About This Item
Fórmula lineal:
H2N(CH2)4NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
88.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número índice de la CE:
203-782-3
presión de vapor
436 Pa ( 25 °C)
Nivel de calidad
Análisis
≥98.0% (GC)
potencia
463 mg/kg LD50, oral (Rat)
1576 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
0.7-11.2 % (v/v)
mp
28 °C
temperatura de transición
flash point 45 °C
densidad
0.88 g/cm3 at 25 °C
InChI
1S/C4H12N2/c5-3-1-2-4-6/h1-6H2
Clave InChI
KIDHWZJUCRJVML-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 25 °C
Melting range (upper value): ≤ 29 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
CorrosionSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
113.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
45 °C - closed cup