Saltar a
8.08236
1,1′,1"-Nitrilotri-2-propanol
for synthesis
Sinónimos:
1,1′,1"-Nitrilotri-2-propanol, Triisopropanolamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
42,40 €
1 kg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
44,40 €
25 L
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
637,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H21NO3
Número CAS:
Peso molecular:
191.27
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
204-528-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
42,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
1 hPa ( 100 °C)
Quality Segment
assay
≥90.0% (GC)
form
pieces
autoignition temp.
275 °C
potency
4000 mg/kg LD50, oral (Rat), 10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.8-5.8 % (v/v)
pH
10.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
305 °C/1013 hPa
mp
50 °C
transition temp
flash point 160 °C
density
1.01 g/cm3 at 50 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CC(O)C)(CC(O)C)CC(O)C
InChI
1S/C9H21NO3/c1-7(11)4-10(5-8(2)12)6-9(3)13/h7-9,11-13H,4-6H2,1-3H3
InChI key
SLINHMUFWFWBMU-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1