Documentos
8.08159
Sigma-Aldrich
Thiophenol
Sinónimos:
Phenyl mercaptan, Mercaptobenzene
About This Item
Código UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.22
presión de vapor
2.7 hPa ( 25 °C)
Nivel de calidad
Análisis
≥99.0% (GC)
formulario
liquid
temp. de autoignición
450 °C
potencia
46.2 mg/kg LD50, oral (rat)
134 mg/kg LD50, skin (rabbit)
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
pH
5 (20 °C in H2O, saturated aqueous solution)
bp
168.3 °C/1013 hPa
mp
-15 °C
temperatura de transición
flash point 50 °C
solubilidad
0.94 g/L
densidad
1.08 g/cm3 at 20 °C
Categorías relacionadas
Descripción general
for synthesis
Aplicación
Thiophenol for synthesis. CAS 108-98-5, pH 5 (H₂O, 20 °C) (saturated aqueous solution).
Almacenamiento y estabilidad
Store below +30°C.
Nota de análisis
Assay (GC, area%):≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C):1.077 - 1.079
Identity (IR):passes test
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
122.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
50 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Fmoc resin cleavage and deprotection are crucial steps for peptide synthesis, yielding the desired peptide after resin detachment.