8.07837
Antimony(V) chloride
for synthesis
Sinónimos:
Antimony(V) chloride, Antimony pentachloride
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
1.1 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
formulario
liquid
potencia
1115 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
3-4 °C
densidad
2.35 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/5Cl.Sb
Clave InChI
WCEPFCFFCMELSL-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Identity (ICP-OES): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable