Key Documents
8.07632
Sigma-Aldrich
Rhodium(III) chloride hydrate (>38% Rh)
for synthesis
Sinónimos:
Rhodium(III) chloride hydrate (>38% Rh), Rhodium trichloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Cl3Rh · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
209.26 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
233-165-4
Nivel de calidad
potencia
753 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Nota de análisis
Gehalt aus Cl (calc. on anhydrous substance): ≥ 96.0 %
Water (K. F.): 17.0 - 23.0 %