8.07346
Platinum(IV) oxide hydrate
80% Pt, hydrogenation catalyst for synthesis
Sinónimos:
Platinum(IV) oxide hydrate (80% Pt), Platinum dioxide, Adam′s catalyst
About This Item
Productos recomendados
product name
Platinum(IV) oxide hydrate (80% Pt), hydrogenation catalyst for synthesis
Nivel de calidad
mp
>450 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
Nota de análisis
Assay (of Pt): 80.0 - 84.0 %
Suitable for hydrogenation catalyst: passes test
Identity ( RFA): passes test
Suitable for hydrogenation catalyst: passes test
Identity ( RFA): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2