Documentos
8.06925
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Mandelic acid
for resolution of racemates for synthesis
Sinónimos:
(S)-(+)-Mandelic acid, L-Mandelic acid, L-α-Hydroxyphenylacetic acid
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH(OH)COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
152.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
241-240-8
Análisis
≥99.0% (acidimetric)
pH
2.1 (20 °C, 60 g/L in H2O)
mp
130-132 °C
temperatura de transición
flash point >190 °C
densidad aparente
670 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/t7-/m0/s1
Clave InChI
IWYDHOAUDWTVEP-ZETCQYMHSA-N
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 131 °C
Melting range (upper value): ≤ 134 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=2 in water): +153.0 - +157.0 °
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
374.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 190 °C