Documentos
8.06806
Sigma-Aldrich
2-Nitrotoluene
for synthesis
Sinónimos:
2-Nitrotoluene, o-Nitrotoluene
About This Item
Fórmula lineal:
2-(NO2)C6H4CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
137.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352102
Número índice de la CE:
201-853-3
NACRES:
NA.22
presión de vapor
0.1 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Análisis
≥99.0% (GC)
formulario
oil
temp. de autoignición
420 °C
potencia
891 mg/kg LD50, oral (Rat)
lim. expl.
1.47-8.8 % (v/v)
pH
6-8 ( in H2O)
bp
221-222 °C/1013 hPa
mp
-9 °C
temperatura de transición
flash point 95 °C
solubilidad
0.65 g/L (experimental)
densidad
1.16 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C7H7NO2/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h2-5H,1H3
Clave InChI
PLAZTCDQAHEYBI-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.162 - 1.163
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
203.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
95 °C
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificados de análisis (COA)