Documentos clave
8.06086
Sigma-Aldrich
α-Methylstyrene
(stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol) for synthesis
Sinónimos:
α-Methylstyrene, 2-Phenyl-1-propene, Isopropenylbenzene
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5C(CH3)=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
118.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número índice de la CE:
202-705-0
NACRES:
NA.22
presión de vapor
2.9 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
445 °C
potencia
4900 mg/kg LD50, oral (Rat)
lim. expl.
0.9-6.6 % (v/v)
pH
5-6 (500 g/L in H2O)
bp
164 °C/1013 hPa
mp
-23 °C
temperatura de transición
flash point 40 °C (DIN 51758)
solubilidad
560 mg/L
densidad
0.91 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CC(=C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,1H2,2H3
Clave InChI
XYLMUPLGERFSHI-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.908 - 0.910
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
46 °C - closed cup