8.05807
3-Methylcyclohexanol
(mixture of cis- and trans isomers) for synthesis
Sinónimos:
3-Methylcyclohexanol
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
1.7 hPa ( 25 °C)
Nivel de calidad
Análisis
≥98.0% (GC)
temp. de autoignición
295 °C
lim. expl.
1.3 % (v/v)
mp
-41 °C
temperatura de transición
flash point 70 °C
densidad
0.92 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C7H14O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h6-8H,2-5H2,1H3
Clave InChI
HTSABYAWKQAHBT-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.916 - 0.918
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
63 °C - closed cup
Artículos
Dye-sensitized solar cells (DSCs) are 3rd generation solar cells combining the promise of high efficiency with low production costs.