Documentos
8.03912
Sigma-Aldrich
Iron(III) acetylacetonate
for synthesis
Sinónimos:
Iron(III) acetylacetonate, Tris(acetylacetonato)iron(III), Tris(2,4-pentanedionato)iron(III)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H21FeO6
Número de CAS:
Peso molecular:
353.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número índice de la CE:
237-853-5
NACRES:
NA.22
presión de vapor
2.6 hPa ( 110 °C)
Nivel de calidad
formulario
powder
potencia
1872 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
180-183 °C
densidad aparente
500 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/3C5H8O2.Fe/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
Clave InChI
AQBLLJNPHDIAPN-LNTINUHCSA-K
Aplicación
  • UV-Vis Spectroscopy and Electrochemical Analysis: Iron(III) acetylacetonate is used in UV-Vis spectroscopy and electrochemical studies to explore its role in dye-sensitized solar cells (DSSCs), focusing on the impact of aromatic thienyl groups on the electronic properties of tris(β-diketonato)iron(III) complexes (Conradie MM, 2022).
  • One-Step Synthesis of Nanomaterials: The compound facilitates a one-step synthesis route to produce Fe2O3 and FeSe2 nanoparticles on carbon sheets, enhancing lithium storage capabilities in batteries (Wei D et al., 2022).
Nota de análisis
Assay (ex Fe): ≥ 99,0 %(m)
Identity (IR): conforms
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3