Saltar a
8.03771
2,5-Dimethylphenol
for synthesis
Sinónimos:
2,5-Dimethylphenol, 2,5-DMP, p-Xylenol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
37,30 €
250 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
83,60 €
62,70 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
2,5-(CH3)2C6H3OH
Número CAS:
Peso molecular:
122.16
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
202-461-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
37,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
0.208 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
expl. lim.
1.4 % (v/v)
mp
75 °C
transition temp
flash point 80-95 °C
solubility
slightly soluble 3.54 g/L
density
0.9 g/cm3 at 75 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1c(ccc(c1)C)C
InChI
1S/C8H10O/c1-6-3-4-7(2)8(9)5-6/h3-5,9H,1-2H3
InChI key
NKTOLZVEWDHZMU-UHFFFAOYSA-N
Application
2,5-Dimethylphenol for synthesis. CAS 95-87-4, chemical formula 2,5-(CH₃)₂C₆H₃OH.
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 73 °C
Melting range (upper value): ≤ 76 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,5-Dimethylphenol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3