Saltar a
8.03580
1,4-Dimethylpiperazine
for synthesis
Sinónimos:
1,4-Dimethylpiperazine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
45,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H14N2
Número CAS:
Peso molecular:
114.19
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
203-412-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
45,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
20 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
180 °C
potency
2800 mg/kg LD50, oral (Rat), 3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.8-9.6 % (v/v)
pH
11.4 ( in H2O)
mp
-1 °C
transition temp
flash point 22 °C
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N1(CCN(CC1)C)C
InChI
1S/C6H14N2/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H2,1-2H3
InChI key
RXYPXQSKLGGKOL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.849 - 0.851
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Dimethylpiperazine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1C
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
68.0 °F
flash_point_c
20 °C