Documentos clave
8.03225
Sigma-Aldrich
1,3-Dichlorobenzene
for synthesis
Sinónimos:
1,3-Dichlorobenzene
About This Item
Fórmula lineal:
1,3-(Cl)2C6H4
Número de CAS:
Peso molecular:
147.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número índice de la CE:
208-792-1
presión de vapor
3 hPa ( 20 °C)
Ensayo
≥98.0% (GC)
temp. de autoignición
>500 °C
potencia
580 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
173 °C/1013 hPa
mp
-25 °C
temperatura de transición
flash point 65 °C
densidad
1.29 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
Clave InChI
ZPQOPVIELGIULI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
1,3-Dichlorobenzene for synthesis. CAS 541-73-1, chemical formula 1,3-(Cl)₂C₆H₄.
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.287 - 1.289
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
152.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
67.0 °C - closed cup