8.03211
Decanal
for synthesis
Sinónimos:
Decanal, Capraldehyde
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
0.1 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
temp. de autoignición
200 °C
potencia
3096 mg/kg LD50, oral (Rat)
4183 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
207-209 °C/1013 hPa
mp
7 °C
temperatura de transición
flash point 87 °C
densidad
0.83 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O=CCCCCCCCCC
InChI
1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h10H,2-9H2,1H3
Clave InChI
KSMVZQYAVGTKIV-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.826 - 0.829
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
181.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
83 °C - closed cup