Saltar a
8.02940
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone
for synthesis
Sinónimos:
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone, 4,5-Dichloro-3,6-dioxo-1,4-cyclohexadiene-1,2-dicarbonitrile, DDQ
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
92,70 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
2,3-(Cl)2-1-(=O)C6-4-(=O)-5,6-(CN)2
Número CAS:
Peso molecular:
227.00
UNSPSC Code:
12352117
EC Index Number:
201-542-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
92,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
powder
potency
86 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reagent type: oxidant
mp
209-214 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClC1=C(C(=O)C(=C(C1=O)C#N)C#N)Cl
InChI
1S/C8Cl2N2O2/c9-5-6(10)8(14)4(2-12)3(1-11)7(5)13
InChI key
HZNVUJQVZSTENZ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
8.02410D60400195464
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
-
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
mp
209-214 °C
mp
110-113 °C
mp
210-215 °C (dec.) (lit.)
mp
235 °C (dec.) (lit.)
form
powder
form
solid
form
powder
form
-
potency
86 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
130 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
Still not finding the right product?
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
supp_hazards
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c