Saltar a
8.02835
Cysteaminium chloride
for synthesis
Sinónimos:
Cysteaminium chloride, 2-Aminoethanethiolhydrochloride, Cysteamine hydrochloride, 2-Mercaptoethylamine hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
43,60 €
25 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
63,00 €
100 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
176,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H7NS · xHCl
Número CAS:
Peso molecular:
77.15 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
205-858-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
crystals
43,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
crystals
potency
642 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.3-5.0 (20 °C, 400 g/L in H2O)
mp
66-69 °C
solubility
400 g/L
storage temp.
2-8°C
SMILES string
SCC[N+H3].[Cl-]
InChI
1S/C2H7NS.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
InChI key
OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Synthesis of nanoparticles: A study on the functionalization of multiwalled carbon nanotubes using Cysteaminium chloride was conducted, resulting in the synthesis of gold nanoparticles decorated carbon nanotubes. This highlights its application in nanomaterials fabrication and potential uses in various technological fields (Duc Chinh et al., 2019).
  • Pharmaceutical applications: Cysteaminium chloride′s chemical properties are utilized in the synthesis of thiol-functionalized chitosan nanoparticles. These nanoparticles are designed to adsorb heavy metals from aqueous solutions, demonstrating a vital application in environmental management and potential for pharmaceutical waste treatment (Nemati et al., 2019).
  • Crystallography: Research involving Cysteaminium chloride has contributed to the discovery of a monoclinic polymorph of cysteamine hydrochloride, which is significant for its implications in crystal engineering and materials science, providing insights into molecular and crystal structure interactions (Ahmad et al., 2009).
Analysis Note
Assay (iodometric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 61 °C
Melting range (upper value): ≤ 67 °C
Identity (IR): passes test
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
PHR927313713930078
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
500
Quality Level
200
solubility
400 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 1 m at 20 °C, clear, colorless
form
crystals
form
-
form
solid
form
crystals, powder
mp
66-69 °C
mp
67-71 °C
mp
67-71 °C
mp
67-71 °C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pH
3.3-5.0 (20 °C, 400 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
3.5-5.0 (25 °C, 1 M in H2O)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c