Documentos
8.02506
Sigma-Aldrich
(+)-Cinchonine
for resolution of racemates for synthesis
Sinónimos:
(+)-Cinchonine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H22N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
294.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
204-234-6
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
formulario
powder
pH
9.0 (20 °C, 0.25 g/L in H2O, as aqueous solution)
mp
258-264 °C
solubilidad
0.25 g/L
densidad aparente
130 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C19H22N2O/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17/h2-7,9,13-14,18-19,22H,1,8,10-12H2/t13-,14-,18+,19-/m0/s1
Clave InChI
KMPWYEUPVWOPIM-QAMTZSDWSA-N
Nota de análisis
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=0.5 in methanol): +218.0 - +222.0 °
Identity (IR): passes test
Contains about 15 % Dihydrocinchonine.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1