8.01795
N-Benzylurea
for synthesis
Sinónimos:
N-Benzylurea
Nivel de calidad
Análisis
≥95.0% (HPLC)
formulario
crystals
potencia
4410 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
143-146 °C
solubilidad
17 g/L
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C8H10N2O/c9-8(11)10-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H3,9,10,11)
Clave InChI
RJNJWHFSKNJCTB-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 143 °C
Melting range (upper value): ≤ 146 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 143 °C
Melting range (upper value): ≤ 146 °C
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable