Documentos clave
8.01610
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(hydroxymethyl)-cyclohexane
(mixture of cis- and trans-isomers) for synthesis
Sinónimos:
1,4-Bis(hydroxymethyl)-cyclohexane, 1,4-Cyclohexylenedimethanol, 1,4-Dimethylolcyclohexane, 1,4-Cyclohexanedimethanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H16O2
Número de CAS:
Peso molecular:
144.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
203-268-9
NACRES:
NA.22
presión de vapor
<0.24 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Análisis
≥98.0% (GC)
temp. de autoignición
330 °C (DIN 51794)
potencia
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.2 (20 °C, 250 g/L in H2O)
bp
286 °C/1013 hPa
mp
34.6 °C
temperatura de transición
flash point 160 °C (DIN 51758)
densidad
1.04 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C8H16O2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h7-10H,1-6H2
Clave InChI
YIMQCDZDWXUDCA-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
321.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
161 °C - closed cup