Documentos clave
8.00882
Sigma-Aldrich
Ethyl cyanoacetate
for synthesis
Sinónimos:
Ethyl cyanoacetate, Cyanoacetic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H7NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
113.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
203-309-0
presión de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
460 °C
potencia
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
209 °C/1013 hPa
mp
-22 °C
temperatura de transición
flash point 110 °C
densidad
1.06 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C5H7NO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-3H2,1H3
Clave InChI
ZIUSEGSNTOUIPT-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.061 - 1.062
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C