Merck
8.00258
Allyl cyanide
for synthesis
Sinónimos:
Allyl cyanide, 3-Butenenitrile, Vinylacetonitrile
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH2=CHCH2CN
Número CAS:
Peso molecular:
67.09
UNSPSC Code:
12352117
EC Index Number:
203-701-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
455 °C
potency
115 mg/kg LD50, oral (Rat), 1170 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
-87 °C
transition temp
flash point 23 °C
density
0.83 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C4H5N/c1-2-3-4-5/h2H,1,3H2
InChI key
SJNALLRHIVGIBI-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.830 - 0.835
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Allyl cyanide
pictograms
FlameSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
75.2 °F - closed cup
flash_point_c
24 °C - closed cup