Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
125 μL | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 636,00 € |
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
51111800
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
636,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment