7062X
Papanicolaou EA-50
HARLECO® Cytoplasmic counterstain for Pap staining technique
Sinónimos:
PAP Counterstain, EA-36
formulario
liquid
mp
-97.77 °C
temperatura de transición
flash point 20.5 °C
densidad
0.79 g/cm3
λmáx.
523-533 nm (Eosin)
627-637 nm (Light Green)
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
15-25°C
Aplicación
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Cytoplasmic counterstain for Pap staining technique.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 2
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
68.9 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
20.5 °C