658460
AG 879 - CAS 148741-30-4 - Calbiochem
A cell-permeable, reversible, and substrate competitive inhibitor of nerve growth factor (NGF)-dependent p140c-trk tyrosine phosphorylation (EC₅₀ = 10 µM) as well as NGF-induced phospholipase C-γ1 phosphorylation.
Sinónimos:
AG 879 - CAS 148741-30-4 - Calbiochem, α-Cyano-(3,5-di- t-butyl-4-hydroxy)thiocinnamide
About This Item
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
orange-yellow
solubilidad
DMSO: 100 mg/mL
acetic acid: soluble
methanol: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C18H24N2OS/c1-17(2,3)13-8-11(7-12(10-19)16(20)22)9-14(15(13)21)18(4,5)6/h7-9,22H,20H2,1-6H3/b16-12+
Clave InChI
LCUMYVYIHXYBIA-FOWTUZBSSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
(NGF)-dependent p140c-trk tyrosine phosphorylation
Advertencia
Reconstitución
From Catalog:
Solubility- removed acetic acid, MeOH
Otras notas
Levitzki, A. and Gazit, A. 1995. Science. 267, 1782.
Ohmichi, M., et al. 1993. Biochemistry32, 4650.
Información legal
Código de clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13