Key Documents
65092E
Sigma-Aldrich
Decolorizer Gram Solution
HARLECO® Individual replacement for decolorizer component of the Gram Staining Set
Sinónimos:
Gram Stain
About This Item
Código UNSPSC:
41116121
Nivel de calidad
formulario
liquid
mp
-88.88 °C
temperatura de transición
flash point -20 °C
densidad
0.79 g/cm3
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
no temp limit
Aplicación
HARLECO® Individual replacement for decolorizer component of the Gram Staining Set
Individual replacement for decolorizer component of the Gram Staining Set. Mixture of acetone and isopropanol used to decolorize Gram-negative bacteria.
Información legal
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-4.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-20 °C