Documentos clave
65066-M
Sigma-Aldrich
Hematoxylin Gill II
Harleco® (For Microscopy (contains ethylene glycol, Aluminum sulphate))
Sinónimos:
H&E stain
About This Item
Código UNSPSC:
41116124
formulario
liquid
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Harleco® (For Microscopy (contains ethylene glycol, Aluminum sulphate))
mp
-0.1 °C
densidad
1.22 g/cm3
λmáx.
545-560 nm
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
HARLECO® Double strength nuclear stain used for progressive or regressive staining in cytology and histology
Aplicación
HARLECO® Double strength nuclear stain used for progressive or regressive staining in cytology and histology
Prepared from dyes certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Same as Gill I but double the strength. May be used for progressive or regressive staining in cytology and histology.
Información legal
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Kidney
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable