6.18567
Hexane-1-sulphonic Acid Sodium Salt Monohydrate
Sinónimos:
1-Hexanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate
About This Item
Productos recomendados
cadena SMILES
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCC.O
InChI
1S/C6H14O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9;;/h2-6H2,1H3,(H,7,8,9);;1H2/q;+1;/p-1
Clave InChI
CLCGFJYKZGFGSQ-UHFFFAOYSA-M
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable