Saltar a
6.17650
Agua
HPLC grade
Sinónimos:
Water
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
H2O
Número CAS:
Peso molecular:
18.02
UNSPSC Code:
12191602
Beilstein/REAXYS Number:
2050024
MDL number:
Grade:
HPLC grade
Technique(s):
HPLC: suitable
Bp:
100 °C (lit.)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
HPLC grade
Quality Segment
form
liquid
technique(s)
HPLC: suitable
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
pH
6.0-8.0 (25 °C, (77 °F))
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.), 0.0  °C (32.0 °F)
solubility
water: miscible
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
application(s)
general analytical
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
General description
HPLC-grade water is primarily used as a mobile phase component in the high-performance liquid chromatography (HPLC) method used for the separation of polar compounds.
Application
Water can be used as a mobile phase component:
  • For the analysis of water-soluble vitamins.
  • In preparing the mobile phase for the HPLC-ELSD analysis.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agua
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)