613420
DL-α-Tocopherol
A physiological membrane-bound antioxidant that protects cell membrane lipids from oxidative damage by free radicals.
Sinónimos:
DL-α-Tocopherol, Vitamin E
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥96% (GC)
Formulario
oil
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
pale yellow
solubilidad
ethanol: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3/t21-,22-,29-/m1/s1
Clave InChI
GVJHHUAWPYXKBD-IEOSBIPESA-N
Descripción general
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1