Key Documents
6.06044
Sigma-Aldrich
Diclorometano
for chromatography
Sinónimos:
Cloruro de metileno
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CH2Cl2
Número de CAS:
Peso molecular:
84.93
Beilstein:
1730800
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
grado
for chromatography
Nivel de calidad
densidad de vapor
2.9 (vs air)
presión de vapor
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
temp. de autoignición
1223 °F
lim. expl.
22 %
índice de refracción
n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
densidad
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
Clave InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Dichloromethane is commonly used as a mobile phase solvent in liquid chromatography (LC).
Aplicación
Dichloromethane can be used as:
  • A mobile phase component in LC-APPI-MS analysis of six TAG (Triacylglycero) model compounds by non-aqueous reversed-phase chromatography.
  • An eluent in the analysis of sulforaphane.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Visite la Librería de documentos
Liquid chromatography--atmospheric pressure photoionization-mass spectrometry analysis of triacylglycerol lipids?Effects of mobile phases on sensitivity
Cai SS, et al.
Journal of Chromatography A, 1173(1-2), 88-97 (2007)
Determination of sulforaphane in broccoli and cabbage by high-performance liquid chromatography
Liang H, et al.
Journal of food composition and analysis, 9(5), 473-476 (2006)
Enhanced extraction yields and mobile phase separations by solvent mixtures for the analysis of metabolites in Annona muricata L. leaves
Ribeiro de Souza EB, et al.
Journal of Separation Science, 32(23-24), 4176-4185 (2009)
Stationary and mobile phases in hydrophilic interaction chromatography: a review
Jandera, Pavel
Analytica Chimica Acta, 692(1-2), 1-25 (2011)