5980-OP
Cloruro de magnesio hexahydrate
OmniPur® Grade, complexometric: 99.0-102.0%
Sinónimos:
Magnesium chloride hexahydrate
About This Item
Productos recomendados
formulario
crystals
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
Condiciones de envío
ambient
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Clave InChI
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Assay (complexometric): 99.0-102.0%
DNAse: none detected
Heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Insolubles: ≤.005%
Iron (Fe): ≤0.0005%
Nitrate (NO3): ≤0.001%
Phosphate (PO4): ≤0.0005%
Protease: none detected
RNAse: none detected
Sulfate (SO4): ≤0.002%
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Advertencia
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable