Documentos
574594
Sigma-Aldrich
Superoxide Dismutase, Bovine Erythrocytes
Sinónimos:
Superoxide Dismutase, Bovine Erythrocytes, Cu/Zn SOD
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
origen biológico
bovine erythrocytes
Nivel de calidad
formulario
lyophilized solid
actividad específica
≥3000 units/mg dry wt.
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated
pI 
4.95
solubilidad
50 mM potassium phosphate, 100 μM EDTA, pH 7.8: 5 mg/mL, clear, pale blue
actividad extraña
Carbonic anhydrase ≤30 U/mg (dry weight)
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Native superoxide dismutase from bovine erythrocytes. Essential component of biological defense against toxic effects of oxygen. Catalyzes the dismutation of superoxide radicals to oxygen and H2O2.
Note: 1 KU = 1000 units.
Envase
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Definición de unidad
One unit is defined as the amount of enzyme that will cause a 50% inhibition in the rate of reduction of cytochrome c at 25°C, pH 7.8.
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C).
Otras notas
Tilly, J.L. and Tilly, K.I. 1995. Endocrinology136, 242.
Sharonov, B.P. and Churilova, I.V. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun.189, 1129.
Britton, L., et al. 1978. J. Bacteriol. 134, 229.
Keele, B.B., et al. 1971. J. Biol. Chem.246, 2875.
McCord, J.M. and Fridovich, I. 1969. J. Biol. Chem.244, 6049.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1