Saltar a
567152
β-Sitosterol
≥75% (β-sitosterol, GC), solid, anticholesteremic steroid, Calbiochem®
Sinónimos:
β-Sitosterol, α-Dihydrofucosterol, 22,23-Dihydrostigmasterol, α-Phytosterol, SITO
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
72,30 €
25 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
284,00 €
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥75% (β-sitosterol, GC), ≥95% sterol basis
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
72,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
β-Sitosterol, Common plant steroid that possesses anticholesteremic properties.
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 8556
assay
≥75% (β-sitosterol, GC), ≥95% sterol basis
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
impurities
≤2.5% (GC)
color
white
solubility
chloroform: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CC[C@H](C(C)C)CC)C)(CC3)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C29H50O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h10,19-21,23-27,30H,7-9,11-18H2,1-6H3/t20-,21-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
InChI key
KZJWDPNRJALLNS-VJSFXXLFSA-N
General description
Common plant steroid that possesses anticholesteremic properties. Has recently been shown to induce G2/M arrest, endoreduplication, and apoptosis through the Bcl-2 and PI3K/Akt signaling pathways.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: no
Primary Target
Anticholesteremic properties
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Other Notes
Moon, D., et al. 2008. Cancer Lett.264, 181.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1612947PHL89283PHR2693
form
solid
form
-
form
solid
form
solid
assay
≥75% (β-sitosterol, GC), ≥95% sterol basis
assay
-
assay
≥90.0% (GC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
chloroform: 5 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c