540020
Pluripotin
Sinónimos:
Pluripotin, Ras GTPase-Activating Protein Inhibitor II, SC1, N-(3-(7-(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-ylamino)-1-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyrimido[4,5-d]pyrimidin-3(4H)-yl)-4-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)benzamide, ERK Inhibitor VII
About This Item
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
yellow
solubilidad
DMSO: 50 mg/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Chen, S., et al. 2006. Proc. Natl. Acad. Sci. USA103, 17266.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable