5.32283
CXCR2 Antagonist IV, Sch527123
Sinónimos:
CXCR2 Antagonist IV, Sch527123, 2-Hydroxy-N,N-dimethyl-3-((2-((1( R)-(5-methyl-2-furanyl)propyl)amino)-3,4-dioxo-1-cyclobuten-1-yl)amino)benzamide, ( R)-2-Hydroxy-N,N-dimethyl-3-(2-(1-(5-methylfuran-2-yl)propylamino)-3,4-dioxocyclobut-1-enylamino)benzamide, CXCR1 Antagoni
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥97% (HPLC)
Nivel de calidad
formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
yellow
solubilidad
DMSO: 50 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C21H23N3O5/c1-5-13(15-10-9-11(2)29-15)22-16-17(20(27)19(16)26)23-14-8-6-7-12(18(14)25)21(28)24(3)4/h6-10,13,22-23,25H,5H2,1-4H3/t13-/m1/s1
Clave InChI
RXIUEIPPLAFSDF-CYBMUJFWSA-N
Descripción general
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
CXCR2
CXCR1
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Salchow, K., et al. 2010. Br. J. Pharmacol.159, 1429.
Singh, S., et al. 2009. Clin. Cancer Res.15, 2380.
Chapman, R.W., et al. 2007. J. Pharmacol. Exp. Ther.322, 486.
Gonsiorek, W., et al. 2007. J. Pharmacol. Exp. Ther.322, 477.
Dwyer, M.P., et al. 2006. J. Med. Chem.49, 7603.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable