5.30655
Mitochondrial GPDH Inhibitor, iGP-1
Sinónimos:
Mitochondrial GPDH Inhibitor, iGP-1, N-(4-(1H-Benzoimidazol-2-yl)-phenyl)-succinamic acid, Mitochondrial sn-Glycerol-3-Phosphate Dehydrogenase Inhibitor, mGPDH Inhibitor, inhibitor of m GPDH 1, iGP1, N-(4-(1H-Benzoimidazol-2-yl)-phenyl)-succinamic acid, Mitochondrial sn-Glycerol-3-Phosphate Dehydrogenase Inhibitor, mGPDH Inhibitor, inhibitor of mGPDH 1, iGP1
About This Item
Análisis
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
formulario
solid
potencia
6.3 μM IC50
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
beige
solubilidad
DMSO: 50 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
mGPDH
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable