5.30351
Nrf2 Activator IV, VSC2
Sinónimos:
Nrf2 Activator IV, VSC2, ( E)-1-Chloro-2-(2-(2-methoxyphenylsulfonyl)vinyl)benzene, Nuclear Factor E2-related Factor 2 Activator IV, VSC2, (E)-1-Chloro-2-(2-(2-methoxyphenylsulfonyl)vinyl)benzene, Nuclear Factor E2-related Factor 2 Activator IV, VSC2
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
off-white
solubilidad
DMSO: 100 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Woo, S.Y., et al. 2014. J. Med. Chem.57, 1473.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable