529605-M
PP1 Analog
InSolution, ≥97%, ATP-competitive, inhibitor of Src-family tyrosine kinases
Sinónimos:
InSolution PP1 Analog
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥97% (HPLC)
formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
temp. de almacenamiento
−70°C
InChI
1S/C19H19N5/c1-19(2,3)24-18-15(17(20)21-11-22-18)16(23-24)14-10-6-8-12-7-4-5-9-13(12)14/h4-11H,1-3H3,(H2,20,21,22)
Clave InChI
XSHQBIXMLULFEV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Bishop, A.C., et al. 1999 J. Am. Chem. Soc.121, 627.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)