Documentos clave
529313
Millipore
Polyoxin D, Streptomyces cacaoi var. asoensis
Specific inhibitor of fungal chitin synthetase (Ki = 6 µM).
Sinónimos:
Polyoxin D, Streptomyces cacaoi var. asoensis
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H23N5O14
Número de CAS:
Peso molecular:
521.39
Código UNSPSC:
12352200
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated
color
white
solubilidad
aqueous buffer: soluble
water: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
10-30°C
InChI
1S/C17H23N5O14.Zn/c18-5(7(24)4(23)2-35-16(19)33)12(28)20-6(15(31)32)10-8(25)9(26)13(36-10)22-1-3(14(29)30)11(27)21-17(22)34;/h1,4-10,13,23-26H,2,18H2,(H2,19,33)(H,20,28)(H,29,30)(H,31,32)(H,21,27,34);/t4-,5-,6-,7+,8-,9+,10+,13+;/m0./s1
Clave InChI
ZKAPMXOKBGSLTC-AGVSZMOESA-N
Descripción general
Specific inhibitor of fungal chitin synthetase (Ki = 6 µM).
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, store at room temperature (20°C). Acidic stock solutions are stable for up to 1 month at 20°C. Neutral or alkaline stock solutions are stable for up to 1 week at 20°C.
Otras notas
Causier, B.E., et al. 1994. Microbiol. 140, 2199.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable