Documentos
5202
Millipore
L-Phenylalanine
Sinónimos:
L-Phenylalanine, Phe
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H11NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
165.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.26
Análisis
≥98.5% dry basis (titration)
Nivel de calidad
formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
pH
5.4-6.0 (20 °C, 10 g/L)
mp
275-283 °C
solubilidad
water: soluble
densidad
1.34 g/cm3 at 20 °C
trazas de catión
heavy metals (as Pb): ≤20 ppm
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
15-25°C
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)
Clave InChI
COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Essential amino acid for human development.
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 year at -20°C.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable