517310
Anti-P-Glycoprotein Mouse mAb (C219)
liquid, clone C219, Calbiochem®
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
C219, monoclonal
formulario
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
reactividad de especies
rat, hamster, human, mouse
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... ABCB1(5243)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Frozen Sections (5-10 µg/ml)
Immunoblotting (1-10 µg/ml, see application references, see comments)
Immunocytochemistry (see comments)
Immunoprecipitation (see comments)
Paraffin Sections (1-10 µg/ml)
Envase
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Nota de análisis
Cell lines or frozen tissue, such as liver or colon
Otras notas
Toth, K., et al. 1992. Am. J. Pathol. 140, 1009.
Schinkel, A.H., et al. 1991. Cancer Res. 51, 2628.
Chan, H.S.L., et al. 1988. Lab Invest. 59, 870.
Información legal
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable