5.09290
G 418 Sulfate Salt
OmniPur® Grade, >=730 µg/mg
Sinónimos:
OmniPur® G418 Sulfate, Cell Culture Tested, NMD Inhibitor I
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥90% (HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
trazas de catión
heavy metals: ≤100 ppm
temp. de almacenamiento
10-30°C
InChI
1S/C20H40N4O10.2H2O4S/c1-6(25)14-11(27)10(26)9(23)18(32-14)33-15-7(21)4-8(22)16(12(15)28)34-19-13(29)17(24-3)20(2,30)5-31-19;2*1-5(2,3)4/h6-19,24-30H,4-5,21-23H2,1-3H3;2*(H2,1,2,3,4)/t6?,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13-,14+,15+,16-,17-,18+,19-,20+;;/m0../s1
Clave InChI
UHEPSJJJMTWUCP-NKCAIAFTSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Santerre, R.F., et al. 1991. Methods Mol. Biol.7, 245.
Maniatis, T., et al. 1989. In Molecular Cloning, A Laboratory Manual, Second Edition, Cold Spring Harbor, NY.
Edwards, S.A., and Adamson, E.D. 1987. J. Cell Physiol.133, 46.
Ernst, J.F., and Chan, R.K. 1985. J. Bacteriol.163, 8.
Canaani, D., and Berg, P. 1982. Proc. Natl. Acad. Sci. USA79, 5166.
Hirth, K.P., et al. 1982. Proc. Natl. Acad. Sci. USA79, 7356.
Ursic, D., et al. 1981. Biochem. Biophys. Res. Commun.101, 1031.
Jimenez, A., and Davies, J. 1980. Nature287, 869.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3