5.08506
Gabapentin
Sinónimos:
Gabapentin, L-type Voltage Gated Ca2+ Channel Blocke, Gabapentin
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
water: 100 mM
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C9H17NO2/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9/h1-7,10H2,(H,11,12)
Clave InChI
UGJMXCAKCUNAIE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
α2δ subunit of L-type voltage gated Ca2+ channels
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Hendrich, J. et al. 2008. Proc. Natl. Acad. Sci. USA105, 3628.
Davies, A. et al. 2007. Trends Pharmacol. Sci.28, 220.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable